Key Documents
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
Methyl 2-pyridyl sulfide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
125.19
Beilstein/REAXYS Number:
108190
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.570
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)