Hlavní dokumenty
04718
Supelco
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol
pharmaceutical impurity standard
Synonyma:
Diclofenac impurity C (PhEur), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H11Cl2NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.14
Beilstein/REAXYS Number:
2859040
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)