Merck
03951
N-Ethylformamide
≥99.0% (GC)
Synonyma:
N-Formylethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCONHC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-001-2
Beilstein/REAXYS Number:
1737860
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432
bp
202-204 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CCNC=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-4-3-5/h3H,2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
KERBAAIBDHEFDD-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)