Hlavní dokumenty
03759
Sigma-Aldrich
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyma:
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H16N2O2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)