Merck
79322
Extractables and Leachables PE/PP mix for LC
certified reference material, TraceCERT®, 13 compounds, in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in acetonitrile
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Discover our new Extractables and Leachables Silicone Mix with the most commonly found Silicone extractables
Preparation Note
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
  • Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
  • Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
  • Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
  • Bis(2-ethylhexyl) phthalate
  • Palmitic acid
  • Stearic acid
  • Oleic acid
  • Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
  • Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
  • cis-13-Docosenoamide
  • Ethyl 4-ethoxybenzoate
  • Bisphenol A
Zobrazit všechny (13)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2.0 °C - (Acetonitrile)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
117-81-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)