Hlavní dokumenty
01337
Millipore
Mitis Salivarius Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyma:
M-S Agar
About This Item
UNSPSC Code:
41171606
NACRES:
NA.85
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L
crystal violet, 0.0008 g/L
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
sucrose, 50.0 g/L
trypan blue, 0.075 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
suitability
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Application
Mitis Salivarius Agar is recommended for the isolation from mixed cultures of Streptococci especially Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Enterococcus faecalis showing α and γ haemolytic reactions on Blood Agar.
Preparation Note
Suspend 90 g in 1000 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50-55°C and add 1 ml of sterile 1 % potassium tellurite solution (Cat. No. 17774). DO NOT REHEAT the medium after the addition of tellurite solution.
Footnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptokoky - přehled detekce, identifikace, diferenciace a kultivačních technik