Key Documents
00496
Sigma-Aldrich
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.19
Beilstein/REAXYS Number:
1840300
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
39020352
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.445
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
InChI key
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)