Hlavní dokumenty
11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Synonyma:
TBE buffer
About This Item
UNSPSC Code:
41105600
form
solution
Quality Level
packaging
pkg of 4 L
manufacturer/tradename
Roche
color
clear colorless
pH
~8.4
storage temp.
20-25°C
General description
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x is a stable 10x solution of Tris-borate-EDTA (TBE), filtered through 0.2 μm pore size membrane, resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation. Each lot is tested for the absence of nuclease or protease activity, and stores easily at room temperature.
Application
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x has been used to prepare denaturing 9.3 % polyacrylamide gel for electrophoresis.
Quality
Absence of contaminants: free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
Physical form
Solution, clear, colorless
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Petar N Grozdanov et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1125, 187-208 (2014-03-05)
Genome-wide analysis of gene expression has changed the RNA world. Recent techniques leading to this revolution have been the use of cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) combined with high-throughput sequencing (HITS-CLIP) to determine sites on nascent mRNAs to which RNA-binding proteins