1.06177
TBE buffer
10 x pH 8.3 tris-borate-EDTA buffer
Synonyma:
10X TBE running buffer, Tris-Borate EDTA buffer
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
pH
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Appearance (description): almost clear
pH-value: 8.2 - 8.4
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List