Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 900,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4KO6P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
4603446
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
97% (PEP-K)
Form:
solid
14 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlidescription
C3H4O6PK (Formula), PEP, monopotassium salt
assay
97% (PEP-K)
form
solid
mol wt
Mr 168.0 (PEP), Mr 206.1 (PEP-K)
packaging
pkg of 1 g
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
General description
Contents: 80% PEP (enzymatic)
Application
Phosphoenolpyruvate (PEP) has been used in:
Substrate for pyruvate kinase.
Biochem/physiol Actions
Phosphoenolpyruvate (PEP) plays a vital role in metabolism. It has a high phosphate group-transfer potential and it serves a versatile C3-synthon in C–C, C–P and C–O bond-formation reactions. PEP acts as a substrate for pyruvate kinase (PK) in the last step of glycolysis.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% (PEP-K), pkg of 1 g | description ≥97% (enzymatic) | description 99% | description ≥97% (enzymatic) |
| assay 97% (PEP-K) | assay ≥97% (enzymatic) | assay 99% | assay ≥97% (enzymatic) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| description PEP, monopotassium salt, C3H4O6PK (Formula) | description - | description - | description - |
| mol wt Mr 168.0 (PEP), Mr 206.1 (PEP-K) | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?