ZSQ240CTT0
Milli-Q® SQ Cleaning Tool
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
About This Item
Doporučené produkty
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
The Milli-Q® SQ Cleaning Tool is a specially dedicated tool for the sanitization of the Milli-Q® SQ/SR production station and its Milli-Q® SQ Switch Tank. It uses chlorine tablets, such ROProtect C or EfferSan (not included) for the sanitization process. There is a specific procedure to be followed for the usage of this tool.
Components
Legal Information
Protokoly
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Prohlédněte si instruktážní videa a stáhněte si uživatelské příručky k laboratorním vodním systémům Milli-Q® SQ 2Series. Během chvilky budete moci začít pracovat. Nakupujte online systémy, příslušenství, kazety a služby.
Související obsah
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Objevte nový způsob uvažování o ultračisté vodě. Nyní může každý laboratorní stůl se zástrčkou čerstvě dávkovat ultračistou vodu o koncentraci 18,2 MΩ∙cm. Robustní kvalita. Jednoduché. Kompaktní. Škálovatelná. Ekologičtější alternativní produkt. Koupit online.