Merck
SLM-245
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, ʟ-glutamine and 10% FBS, without sodium pyruvate, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonyma:
EMEM, MEM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
MEM Complete Medium, with NEAA, 2mM L-Glut and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 2mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 281-311 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= HepG2 liver hepatocellular carcinoma
Other Notes
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
SLM-245-B04054839387128