Merck
S25-M
Mouse Serum, 100 ml
Non-sterile mouse serum collected from normal healthy mice. Used for blocking of interfering antibodies.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Technique(s):
blocking: suitable (interfering antibodies)
Species reactivity:
-
Application:
blocking
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Normal serum collected from healthy Kunming mice.
Total Protein:
6.77 g/dL (Biuret method)
Hemoglobin:
21.5 mg/dL
Physical form
Nonsterile liquid. Contains no preservatives. Filtered through a 0.45 micron filter system.
Preparation Note
Store frozen at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S25-100ML04053252610691
S25-K04053252032202
S25-10KC04053252938498
S25-10ML08436037125164
S25-500KC04053252938504
S25-KC04053252682247