Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Level
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 3.6 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C, 5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
0.8 cm (0.33 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
88 cm2
Související kategorie
General description
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C030D00 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 88 cm2, a PLCTK membrane, and dimensions measuring 3.8 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Features and Benefits
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| P3C030D00 | 04053252954481 |