Merck
MPKMNTKIT
Wall Mounting Bracket
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
Synonyma:
Millipak® Wall Mounting Bracket
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 EA
6 730,00 Kč
6 730,00 Kč
Očekávané datum odeslání09. ledna 2026podrobné informace
Vyžádat další informace
O této položce
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Wall Mounting Bracket, Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
MBPKMNKITWMBSMT002M0PMNTKIT
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with AFS®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Opticap®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
W × H × D
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
W × H × D
-
W × H × D
-
W × H × D
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Application
Water purification system accessory for use with AFS® D water purification system.
General description
The wall mounting bracket saves lab space by easily installing the Millipak® filter on the wall.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13