MIAABG100
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Synonyma:
Membrane filtration system
About This Item
Doporučené produkty
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)