Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Očekávané datum odeslání11. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 16 600,00 Kč |
O této položce
16 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání11. června 2026podrobné informace
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
LK2H10, monoclonal
species reactivity
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
should not react with
guinea pig, rabbit, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHGA(1113)
General description
Application
A 1-10 μg/mL concentration of a previous lot was used in IH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
Pancreas, adrenal gland, bowel and thyroid tissues Immunoblot: PC12 cell lysate, human pancreatic tissue
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Chromogranin A on 10 μg of Mouse Pancreas lysate.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| clone LK2H10, monoclonal | clone SP12, monoclonal | clone RM385, monoclonal, recombinant monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit |
| Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form tissue culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity porcine, pig, monkey, rat, human, mouse | species reactivity human (tested) | species reactivity human | species reactivity human |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MAB5268 | 04053252660610 |