MAB1612
Anti-Cytokeratin Epithelial Antibody, clone AE1
clone AE1, Chemicon®, from mouse
Synonyma:
Anti-CARD2, Anti-CK8, Anti-CYK8, Anti-K2C8, Anti-K8, Anti-KO
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE1, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human, rabbit, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT1(3848)
rat ... Krt19(360626)
Související kategorie
Specificity
Immunogen
Application
Western Blotting: AE1 recognizes LMW cytokeratins from the acidic subfamily including: Clone AE1 recognises the 56.5, 50, 50′, 48 and 40kD human cytokeratins of the acidic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
recommended
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List