O této položce
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AE1/AE3, monoclonal
species reactivity
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
General description
Immunogen
Application
A previous lot of this antibody was used for ELISA (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982).
Western blot:
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Laster et al., 1986) ELISA: (Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
Immunohistochemistry(paraffin):
0.5-2 µg/mL of a previous lot was used on staining of unfixed frozen or formalin -fixed, paraffin-embedded tissue section (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Asch * Asch, 1986; Rodriguez et al., 1986; Clausen et al., 1986; Klein-Szanto et al., 1987; Reibel et al., 1985). Trypsin or pepsin digestion is required for proper staining on paraffin embedded tissues. {Trypsin 1 mg/mL 10 minutes, 37°C, or pepsin 1 mg/mL 5 minutes 37°C}. High temperature with citrate antigen retrieval can also be used.
Optimal dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
DO NOT FREEZE.
Analysis Note
All epithelium-derived tissues & tumors
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected CYTOKERATIN AE1/AE3 on 10 μg of A431 lysates.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3