AAWP09000
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Doporučené produkty
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
- MF-Millipore® mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
- The white filter is available with a gridded surface.
Application
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Features and Benefits
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
- The white filter is available with a gridded surface
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)