AAWP03700
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Doporučené produkty
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® D2914,D4185,D4765
in accordance with NIOSH 5515,6016,7020,7024,7027,7029,7030,7048,7056,7082,7102,7105,7300,7900,7902
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)