AAWP0470M
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 50 pair
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size, Matched weight mixed cellulose esters (MCE) membrane filters
About This Item
Doporučené produkty
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
47 mm diameter matched weight filter pairs, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 pairs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 50 pair
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Application
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Features and Benefits
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)