AABG04700
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
About This Item
Doporučené produkty
material
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
agency
in accordance with ASTM® F21
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
black
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Fluorescent assays
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.