Merck
8.57012
Capping Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Synonyma:
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
Form:
liquid
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
173 hPa ( 20 °C)
product line
Novabiochem®
form
liquid
autoignition temp.
215 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
transition temp
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
storage temp.
2-30°C
Quality Level
General description
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-7.6 °F - Information refers to the main ingredient.
flash_point_c
-22 °C - Information refers to the main ingredient.