Merck
8.51097
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Synonyma:
6-Azido-hexanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
oil
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (GC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: click chemistry
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI key
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
Application
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.
Analysis Note
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azido-hexanoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
851097000104027269237035
851097000504027269237042