Merck
8.41807
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
Synonyma:
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
1 572,50 Kč
500 ML
5 560,00 Kč
1 572,50 Kč
Ceníková cena1 850,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-784-2
NACRES:
NA.22
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOCC1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
8.188165803550059
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
290 °C/1013 hPa
bp
195-197 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
density
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
mp
<-70 °C
mp
-50 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup