Key Documents
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
Synonyma:
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-318-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
274-275 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c