Key Documents
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Synonyma:
2-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Lineární vzorec:
2-(NO2)C6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
209-025-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)