Key Documents
8.20553
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl phenyl ether
for synthesis
Synonyma:
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
204-557-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.013 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
3.5 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of chiral cyclic carbonates via kinetic resolution of racemic epoxides: Focuses on kinetic resolution processes involving 2,3-epoxypropyl phenyl ether, contributing to advancements in chiral compound synthesis (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)