Merck
8.00259
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Synonyma:
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.14
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-442-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
264 °C
potency
922 mg/kg LD50, oral (Rat), 2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1C(C1)COCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
InChI key
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800259025004022536357379