Hlavní dokumenty
8.18709
Sigma-Aldrich
Glycerol
anhydrous for synthesis
Synonyma:
1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
Vybrat velikost
1 L
1 480,00 Kč
5 L
5 800,00 Kč
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 L
1 480,00 Kč
5 L
5 800,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.09
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-289-5
NACRES:
NA.22
assay:
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
technique(s):
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
potency
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
transition temp
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, calc. on anhydr. substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup