Key Documents
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonyma:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-327-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
solubility
0.5 g/L
bulk density
650‑660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c