Key Documents
8.18215
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium hydroxide
(12.5% solution in methanol) for synthesis
Synonyma:
Tetrabutylammonium hydroxide
About This Item
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Quality Level
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 11 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Biological Acid Anion Research: Tetra-n-butylammonium hydroxide is used in the hydration structures of lactic acid, facilitating the formation of ionic clathrate hydrate with biological organic acid anions. This application is significant in the study of biological molecules and their interactions with water molecules in various conditions (Muromachi et al., 2014).
  • Pharmaceutical Analysis: It is used in the determination of calcium dobesilate in human plasma, utilizing ion-pairing extraction and high-performance liquid chromatography. This method is crucial for monitoring drug levels in patients, ensuring therapeutic efficacy and safety (Róna et al., 2001).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 11.5 - 13.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.815 - 0.830
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)