Přeskočit na
S356
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Synonyma:
2-Hydroxybenzaldehyde
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 940,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 080,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
2-(HO)C6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471388
Assay:
98%
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 33 °C)
assay
98%
impurities
≤1% phenol
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Application
Salicylaldehyde may be used as starting reagent in the synthesis of novel unsymmetrical chiral Salen Schiff base ligands. It may be used in the preparation of salicylaldehyde phenylhydrazine, a useful indicator for the titration of organometallic reagents.[1]
Salicyladehyde (2-Hydroxybenzaldehyde) may be used in the preparation of pyrocatechol via Dakin reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8416084172225681
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.573
refractive index
-
refractive index
-
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
57-59 °C, 59-61 °C (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
197 °C (lit.)
bp
197 °C (lit.)
bp
-
bp
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylaldehyde
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)