Key Documents
8.18194
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
(30% solution in methanol) for synthesis
Synonyma:
Sodium methoxide
About This Item
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
pH
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
2-6 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: This research includes the use of sodium methylate in methanol medium for synthesizing new triazine derivatives, predicting their pharmacological effects using GUSAR software (Levshukova et al., 2024).
  • Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: Investigates the interaction of sodium methylate with CO2 to synthesize dialkyl carbonates, presenting a high-yield method rationalized through molecular dynamics (Chaban, 2023).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 28.5 - 31.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F
flash_point_c
33 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)