Hlavní dokumenty
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
Synonyma:
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
Vybrat velikost
25 G
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
25 G
2 400,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H21NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
267.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-092-5
NACRES:
NA.22
2 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
form
solid
mp
160-163 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c