Hlavní dokumenty
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonyma:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
Vybrat velikost
100 G
837,00 Kč
500 G
2 100,00 Kč
837,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
100 G
837,00 Kč
500 G
2 100,00 Kč
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cl2Pb
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
278.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-845-5
NACRES:
NA.22
form:
powder
837,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
form
powder
potency
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
density
5.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)