Hlavní dokumenty
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Synonyma:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
About This Item
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
56.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-471-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
transition temp
flash point 33 °C
solubility
1000 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)