Merck
100331
Chloromethyl methyl ether
technical grade
Synonyma:
MOM chloride, Methoxymethyl chloride, Methyl chloromethyl ether
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.51
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
203-480-1
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
3.55 psi ( 20 °C)
assay
≥92.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C ((lit.)), 55-57 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.06 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCl
InChI
[1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3], 1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI key
[XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N], XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloromethyl methyl ether (MOM-Cl) can be used as a reagent:
  •  For the introduction of the methoxymethyl (MOM) protecting group by converting alcohols to methoxy methyl (MOM) ethers.
  •  To prepare some methoxymethyl group containing metal complexes coordinated to carbonyl and dipyridyl ligands.        
  • In the preparation of fluorene/chloromethyl methyl ether cross-linked polymers by Friedel-Crafts polymerization.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
107-30-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)