Key Documents
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Synonyma:
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
mp
1460 °C
density
4.3 g/cm3
bulk density
2850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Storage Class
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.