Hlavní dokumenty
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
Synonyma:
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-011-6
NACRES:
NA.22
assay:
≥99% (GC)
bp:
283 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.008 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.008 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C (DIN 51794)
potency
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp
6 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
4.0 g/L
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)