Merck
8.00470
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonyma:
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
546,75 Kč
500 ML
1 087,50 Kč
2.5 L
3 689,00 Kč
546,75 Kč
Ceníková cena729,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5ClO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.62
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-636-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzenesulfonyl chloride, for synthesis
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
450 °C
potency
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15 °C
transition temp
flash point 123 °C
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
737380737364737372
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
95%
assay
95%
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
autoignition temp.
450 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
potency
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
bp
252 °C/1013 hPa (decomposes)
bp
-
bp
-
bp
-
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F
flash_point_c
127 °C