70099-M
T4 DNA Polymerase, LIC-qualified - Novagen
Novagen′s T4 DNA Polymerase has been qualified for ligation-independent cloning using a unique assay to verify its performance.
Synonyma:
T4 Polymerase
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Components
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
Warning
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)