Merck
573113
Sucrose
Molecular Biology Grade
Synonyma:
Sucrose, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
0.5 KG
2 150,00 Kč
1 KG
2 500,00 Kč
5 KG
12 300,00 Kč
2 150,00 Kč
Očekávané datum odeslání02. března 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sucrose, Molecular Biology Grade
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
grade
Molecular Biology
description
Merck USA index - 14, 8881
assay
≥99%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble
absorption
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
S03891.0768784097
Sucrose Molecular Biology Grade
Millipore
573113
Sucrose
Sucrose Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S0389
Sucrose
Sucrose for biochem. Reag. Ph Eur
Millipore
1.07687
Sucrose
Sucrose BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
84097
Sucrose
grade
Molecular Biology
grade
for molecular biology
grade
-
grade
for molecular biology
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5% (HPLC)
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble 50 g + 50 mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
solid
form
crystals
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
Molecular biology reagent.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c