Vybrat velikost
5 020,00 Kč
5 020,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL |
General description
Biochem/physiol Actions
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 368057-5MG | 04055977192155 |