O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H38N8O11
Molekulová hmotnost:
674.66
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A colorimetric substrate for caspase-9. Cleavage is monitored colorimetrically at ~405 nm.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Caspase-9
Caspase-9
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Ac-Leu-Glu-His-Asp-pNA
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 218805-5MG | 04055977218817 |