Hlavní dokumenty
168355
Millipore
Ammonium sulfate
Synonyma:
(NH₄)₂SO₄, Mascagnite
About This Item
Lineární vzorec:
(NH4)2SO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.25
assay
>99% (formol method)
Quality Level
form
crystals (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: <5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)