Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 000,00 Kč |
O této položce
21 000,00 Kč
Název produktu
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L8
product line
Purospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
3.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Související kategorie
General description
Application
Features and Benefits
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Analysis Note
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 – 1.8
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1502450001 | 04022536702469 |