Doporučené produkty
form
plate (ready-to-use)
Quality Level
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 100 units
manufacturer/tradename
HYCON®
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with Agar Strips
storage temp.
15-25°C
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.