Přeskočit na
126674
Albumin, Mouse
Synonyma:
Albumin, Mouse, MSA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 720,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160409
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Technique(s):
ELISA: suitable
5 720,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plasma protein that is useful as a stabilizing agent and as a carrier protein.
Application
Albumin, mouse has been used as a component of PBS for in vivo examination of (E, E)-1-fluoro-2,5-bis(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene (FSB) and yellow fluorescent protein (YFP) positive cells in mice.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A3559A2514A6414
description
-
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)